Få mere at vide
Cediranib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cediranib |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27FN4O3/c1-16-12-17-19(29-16)6-7-21(24(17)26)33-25-18-13-22(31-2)23(14-20(18)27-15-28-25)32-11-5-10-30-8-3-4-9-30/h6-7,12-15,29H,3-5,8-11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 450.2067 |