Få mere at vide
Cediranib maleat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17740639 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17740639 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468952500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cediranib maleat
CAS 857036-77-2
Mængde 250 mg
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C25H27FN403. C4H4O4
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Renhed ≥97,5 %