Få mere at vide
Cedertræ olie, naturlig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10233230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500 ml, ravfarvet glasflaske
Artikelnummer.
10233230 500 ml, ravfarvet glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10233230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3400/08
Tekniske data
CAS 8000-27-9
Farve Gul
Kogepunkt 279°C
Emballage Ravgul glasflaske
MDL nummer 132766
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske