Få mere at vide
MedChemExpress Cecropin B
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.33% |
| CAS | 80451-05-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 3834.67 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (26.08 mM∣Need ultrasonic) |