missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ceapin A7

Beskrivelse
Ceapin A7 is a selective inhibitor of ATF6α (IC50=0.59 μM). The compound selectively inhibits ATF6α over ATF6β and other branches of the unfolded protein response (UPR). Ceapin A7 inhibits ER stress-induced upregulation of BiP in vitro. Ceapin A7 inhibits cleavage and functional activation of endogenous ATF6 in response to ER stress in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-[[2,4-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1 H-pyrazol-4-yl]-5-(2-furanyl)-3-isoxazolecarboxamide |
| CAS | 2323027-38-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Other ER Stress/UPR Activators |
| Molekylær formel | C20H12F6N4O3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?