Få mere at vide
CEACAM1 Mouse anti-Human, PE, Clone: CLB-gran/10, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen A15787
Produktkode 15205874
  • 1672.72 DKK / 100 tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
CEACAM1
Monoclonal
PE
BGP, BGP1, BGPI
100 Tests
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
CLB-gran/10
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Mouse
RUO
634
Store at 2 - 8 °C.
IgG1