Få mere at vide
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L Moppe
Beskrivelse
Kravene til effektivitet, omkostninger, nem håndtering og personaleuddannelse er konstant stigende. Uanset rengøringskravene er CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System vil dramatisk øge hastigheden og rengøringsydelsen, samtidig med at de samlede omkostninger reduceres og giver alsidighed og ergonomi.
- Højtydende mikrofiberblanding ideel til rengøring af gulve og vægge
- Uafhængigt bevist bakteriereduktion på 99,997 %
- Meget absorberende med jævn vandafgivelse og nem skylning
- Konstruktion med meget lav partikeludskillelse
- Høj kemikalieresistens mod de fleste desinfektionsmidler
- Forvasket og enkelt pakket
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsmoppe |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 50/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | 157777, 157775 og 119966 |
| Til brug med (applikation) | ISO 4 til 9/GMP A/B, C, D på gulve, vægge og lofter |
| Farvekodet | No |
| Vis mere |