Få mere at vide
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Ramme
Beskrivelse
Kravene til effektivitet, omkostninger, nem håndtering og personaleuddannelse er konstant stigende. Uanset rengøringskravene er CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System vil dramatisk øge hastigheden og rengøringsydelsen, samtidig med at de samlede omkostninger reduceres og giver alsidighed og ergonomi.
- Letvægts, holdbar og autoklaverbar ramme
- 40 cm/16 tommer brudramme kan bruges med alle UltraSpeed Puder
- Rammen inkluderer et moderne drejeled med integreret kuglelås, der gør det nemt at rengøre lodrette overflader
- Nem og hurtig skylning af mopper uden afmontering af ramme
- Fjedre i rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 10/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | 119966, 157775, 157779 |
| Til brug med (applikation) | ISO 4 til 9/GMP A/B, C, D på gulve, vægge og lofter |