Få mere at vide
Vileda Professional™ CE UltraSpeed Pro™ Dobbelt skovlsystem
Artikelnummer. 17882486
Artikelnummer. 17882486 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 157775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 DKK
    2207.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 687.50 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Det mest effektive og brugervenlige fladmoppe- og vridesystem til brug på gulve, vægge og lofter i kontrollerede miljøer!
Kravene til effektivitet, omkostninger, nem håndtering og personaleuddannelse er konstant stigende. Uanset rengøringskravene er CE UltraSpeed Pro™ Double Bucket System vil dramatisk øge hastigheden og rengøringsydelsen, samtidig med at de samlede omkostninger reduceres og giver alsidighed og ergonomi.
  • Dobbelt skovlsystemer inkluderer to skovle med fladmoppe vrider og chassis
  • Letvægts dobbeltspandsystem giver mulighed for adskillelse af snavset væske og ren væske, hvilket minimerer krydskontaminering
  • Berøringsfri vridning af mopper ved hjælp af den patenterede, hurtige og effektive vride/presse
  • Lille og kompakt chassis (kun 2,29 sq ft) betyder minimal nødvendig lagerplads
  • Udskiftelige farvekodningsklip i spandene (rød, blå, gul, grøn)
  • Fuldstændig autoklaverbar med alle rustfri ståldele
  • Meget holdbar og tåler alle gængse desinfektionsmidler