Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Tankrens
Beskrivelse
- Ideel til indvendige og ydre tankvægge
- Fremstillet af elektropoleret rustfrit stål
- Fuldstændig autoklaverbar
- Rammen er forbøjet til en radius på 9 tommer, men er let at justere og kan være flad til brug på isolatorer
- 4 frihedsgrader for at sikre god kontakt med overfladen, der rengøres
- Let at bruge med håndtag til trange pladser og kan bruges med teleskophåndtag til svært tilgængelige områder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tank rengøringsværktøj |
| Farve | Sølv |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Størrelse | 9'' |
| Mængde | 1 |
| Til brug med (applikation) | Indre og ydre tankvægge |
| Materiale | Elektropoleret rustfrit stål |