Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Multi-Surface Cleaner™
Description
- Designet til at rense rør, hætter og andre svært tilgængelige eller ujævne overflader
- Fremstillet af højtydende plast og rustfrit stål
- Fuldstændig autoklaverbar og rustfri
- Alsidig
- Let bøjelig for at give værktøjet forskellige former for effektivt at rengøre enhver overflade
Spécification
Spécification
| Produkttype | Multi-Surface rengøringsværktøj |
| Farve | Blå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Størrelse | 23 tommer |
| Mængde | 1 |
| Til brug med (applikation) | Rør, hætter, svært tilgængelige områder |
| Materiale | Rustfrit stål, Plast |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?