Få mere at vide
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Uafhængig laboratorieundersøgelse, udført af BMA Labs, hvilket resulterer i en reduktion af bakterier på 99,99 %
- 4-lags konstruktion - med polyester/mikrofiber præget renseside
- Forvasket til engangsbrug
- Gamma- og autoklavekompatibel
- Ekstremt lav partikelafgivelse
- Dobbeltsidet rengøring med farvesyet sideindikator
- Hjørneafløbsåbninger til renere skylninger
- Fingerløkke til berøringsfri tænd/sluk af rengøringssider
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mop |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polyester mikrofiber |