Få mere at vide
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Descrizione
- Uafhængig laboratorieundersøgelse, udført af BMA Labs, hvilket resulterer i en reduktion af bakterier på 99,99 %
- 4-lags konstruktion - med polyester/mikrofiber præget renseside
- Forvasket til engangsbrug
- Gamma- og autoklavekompatibel
- Ekstremt lav partikelafgivelse
- Dobbeltsidet rengøring med farvesyet sideindikator
- Hjørneafløbsåbninger til renere skylninger
- Fingerløkke til berøringsfri tænd/sluk af rengøringssider
Specifica
Specifica
| Produkttype | Mikrofibermoppe |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polyester mikrofiber |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?