Få mere at vide
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Artikelnummer. 17812476
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet
17812476 Ikke steril
17822476 Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17812476 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 166813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 DKK
    2600.14 DKK / Pakke med 25
    Spare 379.86 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Dobbeltsidet engangsmoppe for at fremskynde rengøringsprocessen, samtidig med at risikoen for krydskontaminering reduceres.
  • Uafhængig laboratorieundersøgelse, udført af BMA Labs, hvilket resulterer i en reduktion af bakterier på 99,99 %
  • 4-lags konstruktion - med polyester/mikrofiber præget renseside
  • Forvasket til engangsbrug
  • Gamma- og autoklavekompatibel
  • Ekstremt lav partikelafgivelse
  • Dobbeltsidet rengøring med farvesyet sideindikator
  • Hjørneafløbsåbninger til renere skylninger
  • Fingerløkke til berøringsfri tænd/sluk af rengøringssider
Especificaciones
Produkttype Renrumsmoppe
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Mikrofiber polyester
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.