Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Svamp
Beskrivelse
- Mikrofiber oversyet og flammelamineret til skumsubstrat for overlegen rengøringsydelse
- Dobbeltsidet materiale er RF-svejset sammen, hvilket resulterer i rene kanter
- Specielt formuleret hydrofil polyurethan svamp resulterer i høj væskefrigivelse til desinfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Svamp |
| Farve | Blå, hvid |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 6/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og desinficering af svært tilgængelige områder |
| Materiale | Polyester mikrofiber, Hydrofilt polyurethanskum |