Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Duo™ CleanTech™ Steril svamp
Artikelnummer. 17812496
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
17812496 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 17812496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 161622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6520.00 DKK
    5494.66 DKK / Pakke med 60
    Spare 1025.34 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CE Duo™ Mopping System er et effektivt og pålideligt rengøringssystem til forureningskontrol. CE Duo™ CleanTech™ Svamp giver brugerne mulighed for at desinficere, mens de rengør svært tilgængelige områder i renrum og kontrollerede miljøer.
  • Desinficer svært tilgængelige områder i renrum
  • Specielt formuleret mikrofiberskum giver en høj grad af væskefrigivelse for at opnå kontakttider
  • Fremragende rengøringsresultater, 3. parts dokumenteret 99,997% bakteriereduktion
  • Baseret på speciel sugeevne og læggeegenskaber tilbyder denne svamp værdifulde fordele ved brug af tid og desinfektionsmiddel
  • Fremstillet og steriliseret i USA
  • Valideret til 10 -6 SAL pr ISO 11137
  • Individuelt i dobbelt sække med lot # og indikatorpunkt på hver pakke
  • Sterilitetscertifikat fås efter anmodning med hver forsendelse
Tekniske data
Produkttype Renrumssvamp
Farve Blå, hvid
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Størrelse 4 x 7 tommer.
Engangs Engangsbrug
Mængde 6/Pk., 10 Pk./Cs.
Oversigt Rengøring og desinficering af mikrofiber til svært tilgængelige områder
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering bag udstyr, rør, dørhåndtag, emhætter, isolatorer, skabe og eventuelle overflader, en moppe ikke kan nå.
Certificeringer/compliance Sterilitetsattest efter anmodning
Materiale Mikrofiber