Få mere at vide
IKA™ CDR.PVDF Standard
Artikelnummer. 17503636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Polyvinyliden
Artikelnummer. Materiale
17503636 Polyvinyliden
1 options
Artikelnummer. 17503636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020102638
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CDR.PVDF Standardsæt inkluderer to standard flow path disc-reaktorer lavet af polyvinyliden (PP).
  • Sættet indeholder to standard flow path disc-reaktorer lavet af polyvinyliden (PP).
  • Leveringsomfang
    • Skive reaktor PVDF standard (2 stk.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polyvinyliden