Få mere at vide
IKA™ CDR.PVDF Smal
Artikelnummer. 17523636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Polyvinylidendifluorid (PVDF)
Artikelnummer. Materiale
17523636 Polyvinylidendifluorid (PVDF)
1 options
Artikelnummer. 17523636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020102706
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
CDR.PVDF-pakken inkluderer to skivereaktorer med smal strømningsvej lavet af polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Pakken inkluderer to skivereaktorer med smal strømningsvej lavet af polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Leveringsomfang
    • Skive reaktor PVDF smal (2 stk.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyvinylidendifluorid (PVDF)