Få mere at vide
cDPCP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cDPCP |
| CAS | 106343-54-8 |
| Molekylær formel | C5H11ClN3Pt . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (SP-4-2)-Diamminechloro(pyridine)-platinum(1+) Chloride |
| SMIL | [Cl-].[Cl-][Pt+2]([NH3])([NH3])[N]1=CC=CC=C1 |