Få mere at vide
Invitrogen™ CDP- Star™ Substrat (12,5 mM koncentrat)
Artikelnummer. 12684345
Skift visning
Mængde:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12684345 5 ml Hver
12614355 10 ml Hver
12604355 20 ml Hver
12624355 50 ml Hver
12664345 1 ml Hver
12674345 2 ml Hver
12694345 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12684345 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T2306
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne CDP-Star™ kemiluminescerende substrat til alkalisk fosfatase giver dig mulighed for at detektere alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatase-mærkede molekyler med uovertruffen følsomhed, hastighed og lethed.
Dette CDP-Star™ kemiluminescerende substrat for alkalisk fosfatase gjorde det muligt for dig at opdage alkalisk fosfatase og alkalisk fosfatasemærkede molekyler med enestående følsomhed, hastighed og lethed.
  • Kemiluminescerende substrat giver meget følsomme erstatninger for det udbredte fluorogene substrat methylumbelliferylphosphat (MUP) og det kolorimetriske substrat p-nitrophenylphosphat (pNPP).
  • Lav baggrundsluminescens kombineret med højintensitets lysudstråling muliggør detektion af alkaliske fosfatasemærker med højest mulig følsomhed og signal-til-støj.
Dette alsidige kemiluminescerende substrat udviser høj følsomhed i membranbaserede anvendelser såsom Southern, Northern, og Western blotting. Dette substrat kan også bruges i opløsningsbaserede assays såsom immunoassays, DNA-probe-assays, enzymassays og reportergenassays. Maksimale lysniveauer nås på cirka 10 minutter, og glødeemissionen varer i flere timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chromagen Mængde 5mL
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved 4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Protein assays and analysis, southern, northern, western blotting, can also be used in solution-based assays such as immunoassays, DNA probe assays, enzyme assays, and reporter gene assays, protein biology, cell analysis, enzyme reporter assays, ELISA, alkaline phosphatase assays, build your own immunoassay, ready-to-use immunoassay
Produktlinje CDP-Star, NovaBright
Mængde 5 ml
Substrater Alkalisk fosfatase
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
Format Flaske(r)
Produkttype Substrater
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav 4°C
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.