Få mere at vide
CDN1163, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476097
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476097 5 mg -
16434616 100 mg -
16423378 10 mg 10mg
16409906 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1014555mg
MedChemExpress CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
CDN1163 is an allosteric sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activator that improves Ca2+ homeostasis. CDN1163 attenuates diabetes and metabolic disorders.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CDN1163
CAS 892711-75-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (312.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1)C3=CC=C(OC(C)C)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 320.39
Formel vægt 320.39
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism