missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CDN 1163

Beskrivelse
CDN 1163 is a SERCA2 allosteric activator. Increases Ca2+-ATPase activity and Ca2+ uptake by ER microsomes from obese mice. Rescues HEK cells from ER stress-induced cell death. Reduces fasting glucose levels and adipose tissue weight, and increases energy expenditure in ob/ob mice. Also improves glucose tolerance and reverses hepatic steatosis in ob/ob mice. Neuroprotective and improves memory and cognition in a mouse Alzheimer's disease model. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide |
| CAS | 892711-75-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Ca2+-ATPase Activators |
| Molekylær formel | C20H20N2O2 |
| Formel vægt | 320.38 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?