missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CDN 1163
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18711409
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18711409 10 mg
18724559 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18711409 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5869/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

SERCA2 allosteric activator

CDN 1163 is a SERCA2 allosteric activator. Increases Ca2+-ATPase activity and Ca2+ uptake by ER microsomes from obese mice. Rescues HEK cells from ER stress-induced cell death. Reduces fasting glucose levels and adipose tissue weight, and increases energy expenditure in ob/ob mice. Also improves glucose tolerance and reverses hepatic steatosis in ob/ob mice. Neuroprotective and improves memory and cognition in a mouse Alzheimer's disease model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)benzamide
CAS 892711-75-0
Mængde 10 mg
Mål Ca2+-ATPase Activators
Molekylær formel C20H20N2O2
Formel vægt 320.38
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.