Få mere at vide
Lonza™ CDM™ Chondrocytdifferentieringsmedium BulletKit™
Beskrivelse
- Kultursæt indeholdende basalmedium og kosttilskud.
- Udviklet til at understøtte differentieringen af chondrocytter.
- Inkluderer følgende:
- 1 x flaske Basal Medium, 250mL
- 1 x hætteglas med gul hætte med R3-IGF 0,50 ml
- 1 x blå hætteglas med TGF-beta 1,25 ml
- 1 x lilla hætteglas med insulin 0,50 ml
- 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000 0,25 ml
- 1 flaske FBS 12,50 ml
- 1 x naturligt hætteglas med transferrin 0,50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Kondrocytter |
| Produkttype | Stamcelledifferentieringsmedier |
| Mængde | Medium: 250 ml, R3-IGF: 0,50 ml, TGF-beta: 1,25 ml, Insulin: 0,50 ml, GA-1000: 0,25 ml, FBS: 12,50 ml, Transferrin: 0,50 ml |
| pH | 7,6 til 8,0 |
| Farve | Medium: Rød |
| Indhold og opbevaring | Basal medium |