Få mere at vide
CDKN1B 293T Cell Overexpression Lysate 2 (Denatured), Abnova
Beskrivelse
Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | CDKN1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | NM_004064 |
| Molekylvægt (g/mol) | 21.89 |
| pH-område | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-CDKN1B full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CDKN1B antibody (H00001027-B03) by western blotting |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 100UL CDKN1B 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol