missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CDK9-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496116
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496116 100 mg
16485568 10 mg
16461737 50 mg
16458267 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496116 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13231

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CDK9-IN-1 is a novel, selective CDK9 inhibitor for the treatment of HIV infection, with an IC50 of 39 nM for CDK9/CycT1, extracted from reference, compound 87.

CDK9-IN-1 is a novel, selective CDK9 inhibitor for the treatment of HIV infection, with an IC50 of 39 nM for CDK9/CycT1, extracted from reference, compound 87.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CDK9-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1415559-43-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H21N5O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (200.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(NS(C)(=O)=O)C=C(NC2=NC=NC(C3=CC=CC(N4C(C5=C(C=CC=C5)C4=O)=O)=C3)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 499.54
Formel vægt 499.54
Procent renhed 98.52%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.