Få mere at vide
Thermo Scientific™ CDK7/9tide substrat
Beskrivelse
Et peptidsubstrat baseret på den C-terminale hale af RNA-polymerase II, som er et rapporteret substrat for cyklinafhængige kinaser (CDK7, CDK8 og CDK9). Til brug med Adapta™ Universal Kinase Assay (Kat. Nr. PV5099).
Tekniske data
Tekniske data
| Aminosyresekvens | YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPSKKKK |
| Assay Entry | Biokemisk ADP-akkumulering |
| Chromagen Mængde | 1mL |
| Indhold og opbevaring | 2 mM CDK7/9tide peptidsubstrat i 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35 10 mM MgCl2 og 1 mM EGTA. Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation, Adapta™ Universal Kinase Assay (PV5099), drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, Adapta™ universal kinase assays, enzyme and protein activity assays, protein assays and analysis, kinase activity |
| Mængde | 1 ml |
| Substrater | peptid baseret på den C-terminale hale af RNA-polymerase II |
| Substrategenskaber | Peptid-baseret substrat |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Vis mere |