Få mere at vide
MedChemExpress CDK2
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.45% |
| CAS | 255064-79-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 831.92 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |