Få mere at vide
MedChemExpress CDK2
Artikelnummer. 16421888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16421888 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16421888 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0235
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress CDK2 is a member of the eukaryotic S/T protein kinase family and its function is to catalyze the phosphoryl transfer of ATP γ-phosphate to serine or threonine hydroxyl (denoted as S0/T0) in a protein substrate.
Tekniske data
Renhed 99.45%
CAS 255064-79-0
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvægt (g/mol) 831.92 g/mol
Produkttype Peptides