Få mere at vide
CDK10 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30499018 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30499018 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30499018 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338008MFV450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CDK10 Polyclonal antibody specifically detects CDK10 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CDK10
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 450 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cell division protein kinase 10, cyclin-dependent kinase (CDC2-like) 10, cyclin-dependent kinase 10, cyclin-dependent kinase related protein, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, PISSLRECDC2-related protein kinase, serine/threonine protein kinase PISSLRE, Serine/threonine-protein kinase PISSLRE
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human CDK10 (NP_001092003.2).,, Sequence:, MDKEKDGIPISSLREITLLLRLRHPNIVELKEVVVGNHLESIFLVMGYCEQDLASLLENMPTPFSEAQVKCIVLQVLRGLQYLHRNFIIHRDLKVSNLLMTDKGCVKTADFGLARAYGVPVKPMTPKVVTLWYRAPELLLGTTTQTTSIDMWAVGCILAELLAHRPLLPGTSEIHQIDLIVQLLGTPSENIWPGFSKLPLVGQYSLRKQPYNNLKHKFPWLSEAGLRLLHFLFMATAGDCLESSYFKEKPLPCEPELMPTFPHHRNKRAAPATSEGQSKRCKP
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8558
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG