Få mere at vide
CDDO Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CDDO Methyl Ester |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H43NO4/c1-27(2)11-13-32(26(36)37-8)14-12-31(7)24(20(32)17-27)21(34)15-23-29(5)16-19(18-33)25(35)28(3,4)22(29)9-10-30(23,31)6/h15-16,20,22,24H,9-14,17H2,1-8H3/t20-,22-,24-,29-,30+,31+,32-/m0/s1 |
| Formel vægt | 505.3192 |