Få mere at vide
CDDO-Im, MedChemExpress
Beskrivelse
CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CDDO-Im |
| CAS | 443104-02-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H43N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | RTA-403 TP-235 CDDO-Imidazolide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (92.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)([C@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CCC(C)(C[C@@]3([H])[C@]24[H])C)C(N5C=CN=C5)=O)C)6C)C(C(C#N)=C[C@]1(C)C6=CC4=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 541.72 |
| Vis mere |