missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CDDO-EA, MedChemExpress
Beskrivelse
CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | CDDO-EA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 932730-51-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H46N2O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CDDO ethyl amide TP319 RTA 405 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?