Få mere at vide
CDD3506, MedChemExpress
Beskrivelse
CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CDD3506 |
| CAS | 197913-15-8 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 19 mg/mL (58.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.41 |
| Formel vægt | 325.41 |
| Vis mere |