Få mere at vide
CDD3505, MedChemExpress
Beskrivelse
CDD3505 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CDD3505 |
| CAS | 173865-33-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (40.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=[N+]([O-])C1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.39 |
| Formel vægt | 355.39 |
| Vis mere |