Få mere at vide
Abnova™ CDC42EP1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16126232
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16126232
Brand: Abnova™ H00011135P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH09356
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 11135
Molekylvægt (g/mol) 68.3
Navn CDC42EP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MPGPQGGRGAATMSLGKLSPVGWVSSSQGKRRLTADMISHPLGDFRHTMHVGRGGDVFGDTSFLSNHGGSSGSTHRSPRSFLAKKLQLVRRVGAPPRRMASPPAPSPAPPAISPIIKNAISLPQLNQAAYDSLVVGKLSFDSSPTSSTDGHSSYGLDSGFCTISRLPRSEKPHDRDRDGSFPSEPGLRRSDSLLSFRLDLDLGPSLLSELLGVMSLPEAPAAETPAPAANPPAPTANPTGPAANPPATTANPPAPAATPTGPAANPPAPAASSTPHGHCPNGVTAGLGPVAEVKSSPVGGGPRGPAGPALGRHWGAGWDGGHHYPEMDARQERVEVLPQARASWESLDEEWRAPQAGSRTPVPSTVQANTFEFADAEEDDEVKV
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias BORG5/CEP1/MGC15316/MSE55
Fælles navn CDC42EP1
Gen symbol CDC42EP1
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution