Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-lignende kinaseinhibitor, TG003
Artikelnummer. p-7082419
Mængde:
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
Artikelnummer. 15456529
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64690.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cdc2-lignende kinaseinhibitor, TG003 er et benzothiazolmiddel, der fungerer som en specifik og ATP-konkurrerende hæmmer af Clk-familiemedlemmer. Rapporter viser, at TG003 modificerer reguleringen af alternativ splejsning moduleret ved phosphorylering af SR proteiner in vitro, og redder defekter i udviklingen af Xenopus forårsaget af en overflod af Clk-aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TG003 er et benzothiazolmiddel, der fungerer som en specifik og ATP-kompetitiv hæmmer af Clk-familiemedlemmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300801-52-9
Molekylær formel C13H15NO2S, C13H15NO2S
Synonym Clk-hæmmer; TG003
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) TG003 er et benzothiazolmiddel, der fungerer som en specifik og ATP-kompetitiv hæmmer af Clk-familiemedlemmer.
Formel vægt 249,33 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
InChI nøgle BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
IUPAC navn 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 249.33
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one