Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-lignende kinaseinhibitor, TG003
Artikelnummer. 15466529
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466529 50 mg 50mg
15456529 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64690.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 300801-52-9 | C13H15NR.2S, C13H15NO2S | 249,33 g/mol
Cdc2-lignende Kinase-hæmmer, TG003, er et benzothiazol-middel, der fungerer som en specifik og ATP-konkurrencedygtig hæmmer for medlemmer af Clk-familien. Rapporter viser, at TG003 ændrer reguleringen af alternativ splejsning moduleret ved fosforylering af SR proteiner in vitro, og redder defekter i udviklingen af Xenopus forårsaget af en overflod af Clk-aktivitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TG003 er et benzothiazol-middel, der virker som en specifik og ATP-konkurrerende hæmmer for medlemmer af Clk-familien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300801-52-9
Molekylær formel C13H15NO2S
Synonym Clk-hæmmer; TG003
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) TG003 er et benzothiazolmiddel, der fungerer som en specifik og ATP-kompetitiv hæmmer af Clk-familiemedlemmer.
Formel vægt 249,33 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof