Få mere at vide
CD9 Antibody (TS9), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602007 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18602007 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18602007 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP314610H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CD9
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon TS9
Konjugeret HRP
Formulering PBS
Gene Alias BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Værtsarter Mouse
Immunogen HeLa cell line
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 928
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus