Få mere at vide
Novus Biologicals™ CD7 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CD7.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15.625 pg/mL |
| Assay følsomhed | 15.63-1000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CD7. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein |
| Gen-id (Entrez) | 924 |
| Vis mere |