Få mere at vide
Novus Biologicals™ CD5L Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5L.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 6.25 pg/mL |
| Assay følsomhed | 6.25-400 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse CD5L. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | AIM, API6, apoptosis inhibitor 6, CD5 antigen-like, CD5 antigen-like (scavenger receptor cysteine rich family), CD5 molecule-like, CT-2, IgM-associated peptide, PRO229, Spalpha, SP-ALPHA |
| Gen-id (Entrez) | 922 |
| Vis mere |