Få mere at vide
CD58/LFA-3 Goat anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  R&D Systems AF1689-SP
Encompass
Produktkode 15711034
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CD58/LFA-3 Polyclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Produkttitel
Vælg et problem
For Research Use Only