Få mere at vide
CD52 Antibody (Campath-1H), PE/Cy5.5 - Chimeric, R&D Systems™
Artikelnummer. 18605017 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18605017 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18605017 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP252645PECY55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5594.01 DKK
    5033.70 DKK / 0.1ml
    Spare 560.31 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen CD52
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Campath-1H
Konjugeret PE-Cyanine5.5
Formulering PBS
Gene Alias Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Værtsarter Rabbit
Immunogen Human lymphocytes.
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1043
Målarter Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus