Få mere at vide
Novus Biologicals™ CD48/SLAMF2 Antibody (Regeneron patent anti-CD48) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
1575.00 DKK - 6845.00 DKK
Tekniske data
Antigen CD48/SLAMF2
Klon Regeneron patent anti-CD48
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30046296
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28815-1mg
1 mg
6845.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30048008
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28815-100ug
100 μg
2505.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30046659
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28815-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
CD48/SLAMF2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2
CD48
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Regeneron patent anti-CD48
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P09326
962
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater