missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CD45RA Mouse anti-Rat, BUV661, Clone: OX-33, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17248424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17248424 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17248424 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 741545

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CD45RA
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OX-33
Konjugeret Brilliant Ultraviolet 661
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias Ptprc; Lca; Leucocyte common antigen
Værtsarter Mouse
Immunogen Leukocyte common antigen purified from rat splenocytes
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Rat
Indhold og opbevaring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV661 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.