Få mere at vide
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
1111.96 DKK - 3276.17 DKK
Tekniske data
Antigen CD45
Klon 6O19
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
17551496
Dokumentvisning
Proteintech
80297-1-RR-20UL
20 μL
1111.96 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
17541496
Dokumentvisning
Proteintech
80297-1-RR-100UL
100 μL
3276.17 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
CD45
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Rabbit
5788
Primary
6O19
Unconjugated
Human, Rat
IgG
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater