Få mere at vide
Molecular Probes™ CD44 Alexa Fluor™ 488 konjugatsæt til levende cellebilleddannelse
Artikelnummer. 15305676
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15305676 50 prøver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15305676 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A25528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CD44 Alexa Fluor™ 488 konjugatsæt til levende cellebilleddannelse
Molecular Probes™ humane pluripotente stamceller (PSC) levende billeddannelseskit giver reagenser til overlegen billeddannelse af levende humane PSC'er. Denne CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit inkluderer et optimalt mærket primært antistof parret med reduceret baggrundsbilleddannelsesmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) til den specifikke påvisning af den negative PSC-markør CD44. Til fikseret cellefarvning af PSC-markører og kimlagsmarkører anbefaler vi Pluripotent Stamcelle 4-Marker Immuncytokemi Kit og 3-Kim Layer Immunocytokemi Kit .
Med CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit til Live Cell Imaging, du kan:
  • Detekter ekspressionen af en negativ pluripotent stamcellemarkør ved hjælp af et optimalt farvestof-konjugeret antistof
  • Bevar cellesundhed og maksimer fluorescenssignalet med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium
  • Farv levende celleprøver med tillid ved hjælp af reagenser, der er testet til at være fri for almindelige kontaminanter
  • Kombiner med yderligere markører for at få mere information pr. prøve
    Detekter udtryk for en negativ PSC-markør
    Drevet af den høje ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer, dette sæt muliggør pålidelig live-celle-detektion af CD44. CD44 er fraværende i PSC'er og udtrykkes på overfladen af mange andre celletyper, herunder humane og musefibroblaster. Dette antistofkonjugat har vist sig at vise overlegne farvningsresultater, når det bruges sammen med FluoroBrite™ DMEM.
    Bevar cellesundhed og maksimer signalet
    Farvning af celler ind FluoroBrite™ DMEM maksimerer cellesundheden og forbedrer signal-til-støj-forholdet, når der udføres levende-celle fluorescens-billeddannelse.
    Farv levende celleprøver med tillid
    I modsætning til de fleste andre konjugerede antistoffer er reagenserne i dette sæt 0,2 μm sterilfiltrerede og testet til at være fri for almindelige forurenende stoffer.
    Kombiner med andre markører
    For at få mere information pr. prøve, kombiner dette sæt med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit til Live Cell Imaging eller TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Konjugatsæt til levende cellebilleddannelse .
    Hvad du får
    CD44 kan nemt skaleres til ethvert kulturplade-, fad- eller diasformat Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver med et μ200 L farvningsvolumen og inkluderer:
  • 200 μL af Alexa Fluor™ 488 rotte anti-menneske og mus CD44 (50X koncentration)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Indhold og opbevaring
    • 200μ L af Alexa Fluor™ 488 rotte anti-menneske og mus CD44 (50x koncentration) (opbevares ved 2 °C til 8 °C)
    • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
    • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
    Farvetype Alexa Fluor™ 488
    Mængde 50 prøver
    Produktlinje Alexa Fluor
    Produkttype Konjugeret sæt