Få mere at vide
CD437, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494366 100 mg
16452606 25 mg
16429636 50 mg
16403078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100532
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
MedChemExpress CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CD437
CAS 125316-60-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H26O3
Mængde 100 mg
Synonym AHPN
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 398.49
Formel vægt 398.49
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death