missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CD41/CD61 Mouse anti-Human, Clone: BAG 75E5, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7238632 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.025 mg
0.2 mg
Pakningsstørrelse:
0.2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18364073 0.025 mg -
18300862 0.2 mg 0.2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18364073 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP3120660.025MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD41/CD61 Monoclonal antibody specifically detects CD41/CD61 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CD41/CD61
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon BAG 75E5
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias CD41, CD41 antigen, CD41BHPA3, GP2Bintegrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, GTA, integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41), integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41B), ITGAB, platelet fibrinogen receptor, alpha subunit, Platelet membrane glycoprotein IIb, platelet-specific antigen BAK
Værtsarter Mouse
Immunogen This antibody was raised by immunising mice with human CD41/CD61.
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3674
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.