Få mere at vide
Abnova™ CD3D 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16122771
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16122771 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16122771 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00000915T02.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt CD3D 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_000732
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 18.9kDa
Plasmid pCMV-CD3D full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CD3D Purified antibody (Mfr. No. H00000915-B01P) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL CD3D 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol